Documenti
QBD10596
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®12-DBCO
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H68N2O14
Peso molecolare:
861.03
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1C2=C(C#CC3=C(C1)C=CC=C3)C=CC=C2)CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
Caratteristiche e vantaggi
m-dPEG ®12-DBCO can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by using copper-free "click" chemistry with the DBCO.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3