Documenti fondamentali
QBD10170
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®12-OH
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
100 MG
196,70 €
1000 MG
897,00 €
196,70 €
Prezzo di listino281,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
196,70 €
1000 MG
897,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H51NO12
Numero CAS:
Peso molecolare:
545.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
196,70 €
Prezzo di listino281,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C24H51NO12/c25-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-23-37-24-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-26/h26H,1-25H2
JPIQEMLLJLGGFV-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Amino-dPEG®12-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (42.7 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)