Documenti
PH006895
10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfanyl)-10H-phenothiazine
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H26N2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.583
Numero MDL:
Altre note