Documenti
PH004867
8-[[2-(benzhydryloxy)ethyl](methyl)amino]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H25N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.487
Numero MDL:
Altre note