Key Documents
P64804
Sigma-Aldrich
Acido piridin-3-solfonico
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.16
Beilstein:
120822
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges