Documenti fondamentali
P36657
Sigma-Aldrich
α-Phenyl-o-toluic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Benzylbenzoic acid
Scegli un formato
10 G
33,90 €
33,90 €
Prezzo di listino67,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
33,90 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
33,90 €
Prezzo di listino67,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
112-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
FESDHLLVLYZNFY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)