Documenti fondamentali
OTV000891
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-(4-ethylphenyl)thiophene-3-carboxylate
Scegli un formato
1 G
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
172,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
O=C(OCC)C1=C(N)SC=C1C(C=C2)=CC=C2CC
InChI
1S/C15H17NO2S/c1-3-10-5-7-11(8-6-10)12-9-19-14(16)13(12)15(17)18-4-2/h5-9H,3-4,16H2,1-2H3
SAGLQZFBTTXHFJ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)