NORS52008
Norell® Select Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 200 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
43,13 €
Prezzo di listino45,40 €Scegli un formato
About This Item
43,13 €
Prezzo di listino45,40 €Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
glass tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell S-5-200-8
Parametri
200 MHz frequency
Lunghezza
8 in.
D.E. × D.I.
5 mm × 4.2 mm
curvatura
±0.035 mm
concentricità
±0.009 mm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.77 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Norell® Select Series™ NMR tubes are manufactured from ASTM Type 1 Class A glass.
- The material offers improved thermal shock resistance and a low thermal expansion coefficient.
- Ideal for use in varying temperature applications, safe for cold storage refrigeration, and freeze/thaw cycling.
- Compatible with new-generation lab automation systems.
- Features a NorLoc™ cap for sample protection during critical applications.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)