Documenti fondamentali
N9138
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrobenzenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
Sinonimo/i:
1-(4-Nitrophenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole, p-NBST
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.22
Beilstein:
619754
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
crystals
Stringa SMILE
O=N(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cncn2
InChI
1S/C8H6N4O4S/c13-12(14)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)11-6-9-5-10-11/h1-6H
HMNOLKQVFZCVIW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Condensing reagent for oligonucleotide synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
  • Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Lot/Batch Number
    Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
    Visita l’Archivio dei documenti
    Itakura, K., et al.
    Canadian Journal of Chemistry, 52, 3689-3689 (1974)