N7524
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
Sinonimo/i:
Di(cyclopentadienyl)nickel(II), Nickelocene
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Composizione
Ni, 20.0-31.5% EDTA titration
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articoli
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.