Documenti fondamentali
N14808
Sigma-Aldrich
2-Nitrobiphenyl
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
5.9 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 140 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
356 °F
P. ebollizione
165-170 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
YOJKKXRJMXIKSR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)