Documenti fondamentali
MT51350106
Mettler-Toledo ISA solution
TISAB 3
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.61
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350106
Volume
250 mL
Descrizione generale
An ISA solution is used to level the ion activity for all sample solutions to enable ISE measurements in sample solutions. If the sample solution needs additional removal of interfering ions and/or pH buffering it is not called ISA solution, but TISAB solution.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)