Documenti fondamentali
MT51350010
Mettler-Toledo technical buffer
volume 250 mL, pH 10±0.02
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sterilità
non-sterile
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350010
Volume
250 mL
pH
10±0.02
Descrizione generale
METTLER TOLEDO certified pH buffer solutions are traceable to NIST primary standards and come with a quality inspection certificate, which guarantees the stated values and traceability. We offer convenient package sizes from single-use 20 mL pouches to 20 L Cubitainers. Our variety packs of pH 4, 7 and 10 buffers are offered in both 20 mL pouches and convenient 500 mL bottles.
Caratteristiche e vantaggi
  • High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
  • Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)