Documenti
MT51344764
Mettler-Toledo nitrate interference suppressor solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51344764
Volume
475 mL
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3