Documenti fondamentali
MT51343176
Mettler-Toledo InLab® Hydrofluoric pH electrode
for use with hydrofluoric acid
About This Item
Codice UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Il prodotto MT51343176 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
glass membrane (HF)
glass shaft
Descrizione
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
Reference system ARGENTHAL, with Ag+ -trap
S7 connector
without cable
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51343176
Campo di misura della temperatura
0-100 °C
L × diam.
120 mm × 12 mm
Intervallo di pH
1-11
Descrizione generale
InLab® Hydrofluoric pH electrode is a glass-body, combination pH electrode with S7 screw head. The pH sensing bulb is made from a special glass which resists hydrofluoric acid.
Special glass used in production of glass sensing bulb makes electrode resistant to HF bearing media.
ARGENTHAL reference system improves service life and measurement accuracy at differing sample temperatures. Different cables can be connected to the S7 screw head allowing use with a wide range of meters.
  • ARGENTHAL reference
  • HF resistant bulb
  • Detachable cable
Note legali
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)