MT51340242
Mettler Toledo Economic & Easy pH electrode
BNC/RCA connection, glass, U membrane, plastic, POM shaft, integrated temperature sensor
Sinonimo/i:
Mettler-Toledo Economic & Easy pH electrode
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass, U membrane
plastic, POM shaft
Descrizione
Reference system: Ag/AgCl
fill solution: Gel
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51340242
Campo di misura della temperatura
0-80 °C
Lungh. × largh.
120 mm × 12 mm
pH
0-14
Descrizione generale
It is the perfect match with the Five and Education Line meters.
Supplied with 1.0 m cable.
Unbreakable, chemically resistant POM shaft
Integrated NTC 30 kΩ temperature probe
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)