Documenti fondamentali
MT51340024
Mettler Toledo electrode adapter NS 14/15 to 12 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51340024
Descrizione generale
Adapter sleeve to NS 14.5 for sensors with 12–15 mm shaft diameter (material: PE)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)