Documenti fondamentali
MT51302257
Mettler Toledo glass flow-through cell
About This Item
Codice UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.61
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
glass shaft
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51302257
Descrizione generale
Flow through cell for electrodes with 12 mm diameter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)