Documenti
MNO000126
Sigma-Aldrich
Methyl 4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stringa SMILE
COC(=O)C1(N)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22N2O4/c1-11(2,3)18-10(16)14-7-5-12(13,6-8-14)9(15)17-4/h5-8,13H2,1-4H3
MMPCQLBEECGPAP-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Each AldrichCPR product will be packaged in one consolidated unit unless you specify multiple units at the time of order.