M49887
1-Methylhydantoin
97%
Sinonimo/i:
1-Methylimidazolidine-2,4-dione, Dioxy-creatinine, NSC 80560
Saggio
97%
Punto di fusione
156-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-6-2-3(7)5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,7,8)
RHYBFKMFHLPQPH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
- Selective angiotensin II AT2 receptor agonists with reduced CYP 450 inhibition
- Allosteric glucokinase activators
- Hydantoin derivatives with antiproliferative activity
- Thiohydantoins
- P2X7 receptor antagonists
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?