Documenti fondamentali
L520021-HH
Sigma-Aldrich
DCA Deblock
5%, with Toluene
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Confezionamento
pkg of 4 × 4 L L520421-04
Concentrazione
70.3-83.8 g/L (titration)
Impurezze
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear Appearance of Solution
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)