Documenti
L410438
5-(3-METHOXYPHENYL)-4-({(E)-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H13F3N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.379
Numero MDL:
Altre note