Documenti
L410535
4-({(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H23N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.548
Numero MDL:
Altre note