Documenti
L166626
1-(4-(2,5-DI(2-THIENYL)-1H-PYRROL-1-YL)PHENYL)-2,5-DI(2-THIENYL)-1H-PYRROLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H20N2S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.763
Numero MDL:
Altre note