Key Documents
L165980
2,2,2-TRIFLUORO-N-(2-OXO-3-((TRIFLUOROACETYL)AMINO)PROPYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C7H6F6N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.128
Numero MDL:
Altre note