Documenti
L163457
DIMETHYL 1,4-DIMETHYL-7-OXABICYCLO(2.2.1)HEPTA-2,5-DIENE-2,3-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.242
Numero MDL:
Altre note