Documenti fondamentali
L080000-HH
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.25M
Sinonimo/i:
DCI activator solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Confezionamento
pkg of 4 × 2.5 L (L080250-04)
pkg of 1 × 25 L (L082500-01)
pkg of 4 × 4 L (L080400-04)
Concentrazione
29-32 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Nota sulla preparazione
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)