Documenti fondamentali
L050000-HH
Sigma-Aldrich
Cap B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Confezionamento
pkg of 4 × 2 L (L050200-04)
pkg of 1 × 2.5 L (L050250-01)
pkg of 4 × 2.5 L (L050250-04)
pkg of 1 × 4 L (L050400-01)
pkg of 4 × 4 L (L050400-04)
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Nota sulla preparazione
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole / Pyridine 8/1/1 (v/v/v)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
6.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)