Documenti fondamentali
JRD1415
1-(4-(4-Fluorobenzyloxy)-2-hydroxyphenyl)-2-(4-chlorophenyl)ethanone
AldrichCPR
Scegli un formato
1 G
458,00 €
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
458,00 €
About This Item
Formula condensata:
C21H16ClFO3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
ketone
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(CC(C2=C(O)C=C(OCC3=CC=C(F)C=C3)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C21H16ClFO3/c22-16-5-1-14(2-6-16)11-20(24)19-10-9-18(12-21(19)25)26-13-15-3-7-17(23)8-4-15/h1-10,12,25H,11,13H2
BXCDRHNONGKJND-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)