Documenti fondamentali
JRD0734
Sigma-Aldrich
2-(4-(3,5-Dimethylphenoxy)phenyl)acetic acid
Scegli un formato
1 G
458,00 €
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
458,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16O3
Peso molecolare:
256.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
O=C(O)CC1=CC=C(C=C1)OC2=CC(C)=CC(C)=C2
InChI
1S/C16H16O3/c1-11-7-12(2)9-15(8-11)19-14-5-3-13(4-6-14)10-16(17)18/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,17,18)
NJMRDOHTRCIPNA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)