Documenti fondamentali
JRD0669
Sigma-Aldrich
4-((2,3-Dihydro-2,6-dimethyl-3-oxobenzo[b][1,4]oxazin-4-yl)methyl)benzoic acid
Scegli un formato
1 G
551,00 €
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
551,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17NO4
Peso molecolare:
311.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
O=C1N(CC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)C3=CC(C)=CC=C3OC1C
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11-3-8-16-15(9-11)19(17(20)12(2)23-16)10-13-4-6-14(7-5-13)18(21)22/h3-9,12H,10H2,1-2H3,(H,21,22)
WDOCBOJSOIZCNY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)