Documenti fondamentali
JRD0310
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(4-bromophenyl)-1-(2,4-difluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
AldrichCPR
Scegli un formato
1 G
414,00 €
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
414,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H11BrF2N2O2
Peso molecolare:
393.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(nn1-c2ccc(F)cc2F)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C17H11BrF2N2O2/c1-24-17(23)16-9-14(10-2-4-11(18)5-3-10)21-22(16)15-7-6-12(19)8-13(15)20/h2-9H,1H3
HIYFCXYVJUBUEE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)