JRD0127
5-(Trifluoromethyl)-3-(4-fluorophenyl)isoxazole-4-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(noc1C(F)(F)F)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H5F4NO3/c12-6-3-1-5(2-4-6)8-7(10(17)18)9(19-16-8)11(13,14)15/h1-4H,(H,17,18)
VXGNKOWIOCUIPR-UHFFFAOYSA-N