JKA8063
8-arm PEG5K-Methacrylate (hexaglycerol core)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
PM
average Mn 5,000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Protocolli
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.