Documenti fondamentali
JKA8001
Sigma-Aldrich
8arm-PEG15K-Succinimidyl Glutarate
Hexaglycerol core, average Mn 15000
About This Item
Formula condensata:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
PM
average Mn 15000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Tong, X. and F. Yang
Biomaterials, 35(6) (2014)