Documenti fondamentali
JKA13009
Sigma-Aldrich
mPEG7-Propionic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)7CH2CH2COOH
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)