Documenti fondamentali
JKA13002
Sigma-Aldrich
mPEG12-Propionic acid
Sinonimo/i:
mPEG12-PA, methoxy-PEG-Propionic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOC)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-4-5-10-3-2-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
KWMXBFIAGYXCCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Monodisperse PEG. COOH group is stable and can be activated.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)