Documenti fondamentali
HAM62576-01
Foot switch for Hamilton® Microlab® instruments
pack of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
246,00 €
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
246,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Lungh. cavo
1800 mm
Descrizione generale
The Foot Switch is designed to work with Hamilton Microlab instruments. It is for applications where the user′s hands need to be free such as during an animal dosing experiment. The foot switch connects into the probe receptacle and sits on the ground. A simple press of the foot switch communicates with the pump and advances the programmed method.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)