Documenti
H6401
Sigma-Aldrich
Hexachloropropene
≥90%
Sinonimo/i:
Perchloropropene
About This Item
Formula condensata:
CCl3CCl=CCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.75
Beilstein:
1766640
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
8.3 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.549 (lit.)
P. eboll.
209-210 °C (lit.)
Densità
1.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl\C(Cl)=C(\Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6/c4-1(2(5)6)3(7,8)9
VFDYKPARTDCDCU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
T Neudecker et al.
Mutation research, 170(1-2), 1-9 (1986-04-01)
In the presence of S9 mix all allylic chloropropenes tested exert considerable indirect mutagenic activity which is most pronounced for 1,2,3-trichloropropene. Lower as well as higher chlorinated derivatives are clearly less mutagenic. Longer than standard incubation time (120 min instead