Documenti fondamentali
H59206
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulfate salt
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7N5O · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Stringa SMILE
Nc1nc(N)c(N)c(O)n1
InChI
1S/C4H7N5O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10/h5H2,(H5,6,7,8,9,10)
SYEYEGBZVSWYPK-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jérôme Mulhbacher et al.
PLoS pathogens, 6(4), e1000865-e1000865 (2010-04-28)
Riboswitches are regulatory elements modulating gene expression in response to specific metabolite binding. It has been recently reported that riboswitch agonists may exhibit antimicrobial properties by binding to the riboswitch domain. Guanine riboswitches are involved in the regulation of transport