Documenti fondamentali
H43202
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
4-Methyl-2-pyrimidinol hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
243 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cc1ccnc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
FDRYQDWXFZBBAD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)