Documenti
GF99704627
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.2 mm, L 20 m
Sinonimo/i:
ES305920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 997-046-27
Lunghezza
20 m
Diametro
0.2 mm