Documenti
GF57356354
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.1 mm, L 10 m
Sinonimo/i:
ES305910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 573-563-54
Lunghezza
10 m
Diametro
0.1 mm