Documenti fondamentali
GF99454898
Chromium
bar, 100mm x 2mm x 2mm, 99.7+%
Sinonimo/i:
Chromium, CR008010
Scegli un formato
1 EA
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
416,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141709
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.7%
Stato
bars
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 994-548-98
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A M Urbano et al.
Current drug metabolism, 13(3), 284-305 (2012-03-30)
For over a century, chromium (Cr) has found widespread industrial and commercial use, namely as a pigment, in the production of stainless steel and in chrome plating. The adverse health effects to the skin and respiratory tract of prolonged exposure
B Dhal et al.
Journal of hazardous materials, 250-251, 272-291 (2013-03-08)
Chromium is a highly toxic non-essential metal for microorganisms and plants, and its occurrence is rare in nature. Lower to higher chromium containing effluents and solid wastes released by activities such as mining, metal plating, wood preservation, ink manufacture, dyes
Sandra S Wise et al.
Mutation research, 733(1-2), 78-82 (2011-12-24)
Many metals serve as micronutrients which protect against genomic instability. Chromium is most abundant in its trivalent and hexavalent forms. Trivalent chromium has historically been considered an essential element, though recent data indicate that while it can have pharmacological effects
Akiko Maehara et al.
EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology, 10(4), 475-483 (2014-08-21)
To report serial intravascular ultrasound (IVUS) findings of bifurcation lesions treated with the dedicated Tryton Side Branch Stent to assess mechanisms of restenosis. The Tryton FIM study was a multicentre, prospective, single-arm, "first-in-man" study to treat de novo bifurcation lesions.
Satyendra Kumar Garg et al.
Reviews of environmental contamination and toxicology, 217, 75-140 (2012-02-22)
Bioremediation offers the possibility of using living organisms (bacteria, fungi, algae,or plants), but primarily microorganisms, to degrade or remove environmental contaminants, and transform them into nontoxic or less-toxic forms. The major advantages of bioremediation over conventional physicochemical and biological treatment