Documenti fondamentali
GF98805640
Niobium/Tantalum
tube, Nb98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 500 mm, wall thickness 0.4 mm
Sinonimo/i:
NB137600
Scegli un formato
1 EA
782,00 €
782,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
782,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
782,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 988-056-40
Lunghezza
500 mm
D.E.
10.0 mm
Spessore delle pareti
0.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)