Documenti fondamentali
GF98781496
Beryllium
foil, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
BE000330, Glucinium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Be
Numero CAS:
Peso molecolare:
9.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141501
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF98781496 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
99%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
1198 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 987-814-96
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.0 mm
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1278 °C (lit.)
Densità
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Be]
InChI
1S/Be
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)