Documenti fondamentali
GF98256314
Cobalt
wire reel, 0.5m, diameter 1.0mm, hard, 99.99+%
Sinonimo/i:
Cobalt, CO005120
Scegli un formato
1 EA
1.270,00 €
1.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.270,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Co
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141710
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
1.270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 982-563-14
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dennis J Paustenbach et al.
Critical reviews in toxicology, 43(4), 316-362 (2013-05-10)
Cobalt (Co) is an essential element with ubiquitous dietary exposure and possible incremental exposure due to dietary supplements, occupation and medical devices. Adverse health effects, such as cardiomyopathy and vision or hearing impairment, were reported at peak blood Co concentrations
Lorale J Lalgee et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(5), 1247-1254 (2014-02-11)
Three amphiphilic cobalt-cage congeners bearing a diaza-crown bridge and varying alkyl chains (1:2:3; n = 12, 16, 18) have been assessed for their ion transport across planar lipid bilayer membranes. In symmetrical electrolyte solutions, a range of ion transport activity
Chelation in suspected prosthetic hip-associated cobalt toxicity.
Andrea Giampreti et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(4), 465-465 (2014-02-13)
John J Devlin et al.
Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology, 9(4), 405-415 (2013-11-14)
Safety concerns regarding cobalt-containing metal alloy hip prosthetics (Co-HP) have resulted in product recalls, a medical device alert, and issuance of guidance for clinicians. Recently, cases of suspected prosthetic hip-associated cobalt toxicity (PHACT) from Co-HP have been reported. Although little
S Valanarasu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4286-4291 (2014-04-18)
Cobalt Oxide (Co3o4) thin films have been successfully coated onto glass substrates at various solution pH by sol-gel spin coating technique. The film thickness was estimated using weight gain method and it revealed that the film thickness increased with solution