Documenti
GF97629610
Stainless steel - AISI 304l
rod, 2.5 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 mm
Sinonimo/i:
FA147907
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 976-296-10
Lunghezza
100 mm
Diametro
2.5 mm