Documenti fondamentali
GF97416322
Silver-copper alloy, Ag92.5Cu7.5
foil, 25 x 25mm, 0.5mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AA150360
Scegli un formato
1 EA
320,00 €
5 EA
1.220,00 €
320,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
320,00 €
5 EA
1.220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
320,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 974-163-22
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)