GF97386159
Polyethylene - High Density
(HDPE), sheet, thickness 20 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
ET323360
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 973-861-59
Misura
150 × 150 mm
Spessore
20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)